Learn More
Hanna Instruments™ Portable Dissolved Oxygen Meters
Code produit. 11703233
Click to view available options
Type d’affichage:
LCD
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11703233
Marque: Hanna Instruments™ HI914604N
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
  • Extended reading ranges
  • Reads in mg/L and % oxygen
  • Altitude and salinity compensation
  • Mains or battery power
  • Waterproof
  • Hold button
  • Auto-off feature
  • Calibration in saturated air
  • Choice of 4m or 10m probe cable
Informations sur la commande
À utiliser avec les applications suivantes
Spécification
À utiliser avec (application) Measures dissolved oxygen in aquaculture, wastewater treatment, environmental studies, and wine analysis
Types de capteur Internal temperature
Plage (métrique) de températures 0°C à 50°C
Résolution (température) 0,1°C
Précision (température) ±0.2 deg.C
Type d’affichage LCD
Modèle HI9146-04
Type de sonde Polarographic DO probe
Gamme (OD) 0 to 45ppm
Gamme (salinité) 0 to 80g/L
Résolution (OD) 0.01ppm
Autonomie de la batterie 200 hours of continuous use without backlight
Type de batterie 1.5V
Type Portable Dissolved Oxygen Meter
Longueur (métrique) du câble 4 m
Précision (DO) ±1.5%