Learn More
Hanna Instruments™ Appareil de mesure EC/TDS/température portable
Code produit. p-8005750
Click to view available options
Gamme (conductivité):
0 à 3999 μS/cm
Conditionnement:
1 pièce
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11637280
Marke: Hanna Instruments™ HI99300
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Grand boîtier étanche et écran LCD double niveau
  • Instrument de mesure d’EC/TDS portatif et étanche de faible portée
  • Convient pour des utilisations aussi diverses que le traitement des eaux usées, l’osmose inverse et CVC
  • Mesure la conductivité à faible portée en μS/cm et le TDS en ppm
  • Un grand écran LCD multiniveau affiche simultanément la lecture principale, la température et les guides d’étalonnage
  • Étalonnage automatique à un bouton (conductivité ou TDS)
  • Compensation automatique de la température avec coefficient de correction de la température réglable, β
Spezifikation
Précision (conductivité) ±2 % de la pleine échelle
Étalonnage Automatique, un point à 1413 μS/cm, 1382 ppm (CONV 0,5) ou 1500 ppm (CONV 0,7)
Points d’étalonnage 1
Gamme (conductivité) 0 à 3999 μS/cm
Résolution (conductivité) 1 μS/cm
Compensation thermique Automatique, 0 à 60°C (32 à 140°F) β avec réglage de 0,0 à 2,4 %/°C avec 0,1 %
Gamme (TDS) 0 à 2000 ppm (mg/L)
Résolution (TDS) 1 ppm (mg/L)
Précision (TDS) ±2 % de la pleine échelle
Résolution (température) 0,1°C (0,1°F)
Précision (température) ±0.5°C
Type d’affichage LCD
Dimensions (L x l x H) 152 x 58 x 30 mm
Poids (métrique) 205 g
Garantie 2 ans
Type de sonde Sonde EC/TDS HI 76306 avec capteur de température interne, connecteur DIN et câble 1 m (3.3’) (inclus)
Type Appareil de mesure EC/TDS/température portable
Autonomie de la batterie Environ 500 heures d’utilisation continue, arrêt automatique après huit minutes de non-utilisation
Tension 1.5 V
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt