Learn More
Ohaus™ Balances portatives Traveler™
Code produit. 11791258 Tous les produits Ohaus Produits
Click to view available options
Capacité:
150 g
300 g
500 g
1500 g
3000 g
5000 g
Précision affichage:
0,010000 g
0,100000 g
1,000000 g
Modèle:
TA1501
TA152
TA3001
TA302
TA5000
TA501
TA502
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11791258
Marque: Ohaus™ 72202482
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
De petites balances pratiques offrant des résultats de pesée précis et fiables. Les balances portatives Ohaus™ Traveler™ sont dotées d’un pare-vent unique avec la fonction Weigh-Thru pour l’utilisation et sont empilables pour le stockage. Disponibles en plusieurs capacités.
pLes balances portatives Travelertrade; se distinguent par leur pare-vent unique. La conception Weigh-Thru protège la cellule de charge de tout élément perturbateur pour garantir la précision de la pesée. Associant performances et fonctionnalités, les balances Traveler présentent un excellent rapport qualité / prix pour toutes les applications de pesée de base./pullistrongPare-vent Weigh-Thru :/strong dotées d’une pièce centrale facile à retirer offrant une protection contre les environnements difficiles tout en maintenant la vitesse de pesée/lilistrongEmpilable :/strong le pare-vent unique a été conçu pour le stockage et permet d’empiler les balances lorsqu’elles ne sont pas utilisées/lilistrongNacelle de pesée intégrée :/strong la pièce centrale du pare-vent peut être retirée et retournée pour offrir une nacelle de pesée/lilistrongConnectivité USB ou RS232 :/strong dotées d’options d’interface faciles à installer qui permettent d’envoyer les données des pesées vers une imprimante Ohaus ou un PC/lilistrongPile ou alimentation secteur :/strong utilisent quatre (4) piles AA avec arrêt automatique ou peuvent être utilisées à l’aide du bloc d’alimentation CA inclus/li/ul
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité OIML F2 ou ASTM classe 4
Type de connexion RS232 (disponible en tant qu’accessoire) USB (disponible en tant qu’accessoire)
Description Balance électronique, TA152
Capacité 150 g
Type d’affichage LCD
Précision affichage 0,010000 g
Format Gramme, Newton
À utiliser avec (application) En salle de classe, en laboratoire
Comprend Pare-vent, adaptateur secteur, crochet de pesée, blocage de transport, support de protection, interrupteur de blocage manuel
Linéarité 0,010000 g
Matériau Boîtier en ABS, bac en acier inox
Modèle TA152
Forme du bac Rond
Reproductibilité 0,010000 g
Temps de stabilisation 3,000 s
Plage de températures (métrique) 10°C à 40°C
Type Balance électronique portable
Dimensions (P x L x H) 224 x 149 x 73 mm
Dimensions (L x l x H) 224,00 x 149,00 x 73,000 mm
Longueur (impériale) 8,80 in
Longueur (métrique) 224,00 mm
Largeur (impériale) 5,90 in
Largeur (métrique) 149,00 mm
Hauteur (impériale) 2,90 in
Hauteur (métrique) 73,000 mm
Profondeur (impériale) 8,80 in
Profondeur (métrique) 224,00 mm
Diamètre (métrique) du bac externe 120 mm
Poids (métrique) 1,3 kg
Alimentation électrique Adaptateur secteur (inclus), 4 piles AA (vendues séparément)