Learn More
Ohaus™ Balances portatives Traveler™
De petites balances pratiques offrant des résultats de pesée précis et fiables. Les balances portatives Ohaus™ Traveler™ sont dotées d’un pare-vent unique avec la fonction Weigh-Thru pour l’utilisation et sont empilables pour le stockage. Disponibles en plusieurs capacités.
203.00€ - 427.00€
Spécification
Certifications/Conformité | OIML F2 ou ASTM classe 4 |
---|---|
Type de connexion | RS232 (disponible en tant qu’accessoire) USB (disponible en tant qu’accessoire) |
Type d’affichage | LCD |
Format | Gramme, Newton |
À utiliser avec (application) | En salle de classe, en laboratoire |
Code produit | Marque | Modèle | Capacité | Précision affichage | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Modèle | Capacité | Précision affichage | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11791258
|
Ohaus™
72202482 |
TA152 | 150 g | 0,010000 g |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
11701268
|
Ohaus™
72202483 |
TA302 | 300 g | 0,010000 g |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
11741268
|
Ohaus™
72202486 |
TA1501 | 1500 g | 0,100000 g |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
11751268
|
Ohaus™
72202487 |
TA3001 | 3000 g | 0,100000 g |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
11761268
|
Ohaus™
72202489 |
TA5000 | 5000 g | 1,000000 g |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
15379052
|
Ohaus™
72202485 |
TA501 | 500 g | 0,100000 g |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
11711268
|
Ohaus™
83997626 |
TA502 | 500 g | 0,010000 g |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
Les balances portatives Traveler™ se distinguent par leur pare-vent unique. La conception Weigh-Thru protège la cellule de charge de tout élément perturbateur pour garantir la précision de la pesée. Associant performances et fonctionnalités, les balances Traveler présentent un excellent rapport qualité / prix pour toutes les applications de pesée de base.
- Pare-vent Weigh-Thru : dotées d’une pièce centrale facile à retirer offrant une protection contre les environnements difficiles tout en maintenant la vitesse de pesée
- Empilable : le pare-vent unique a été conçu pour le stockage et permet d’empiler les balances lorsqu’elles ne sont pas utilisées
- Nacelle de pesée intégrée : la pièce centrale du pare-vent peut être retirée et retournée pour offrir une nacelle de pesée
- Connectivité USB ou RS232 : dotées d’options d’interface faciles à installer qui permettent d’envoyer les données des pesées vers une imprimante Ohaus ou un PC
- Pile ou alimentation secteur : utilisent quatre (4) piles AA avec arrêt automatique ou peuvent être utilisées à l’aide du bloc d’alimentation CA inclus
Spécification
OIML F2 ou ASTM classe 4 | |
LCD | |
En salle de classe, en laboratoire | |
Boîtier en ABS, bac en acier inox | |
10°C à 40°C | |
224 x 149 x 73 mm | |
8,80 in | |
5,90 in | |
2,90 in | |
8,80 in | |
1,3 kg |
RS232 (disponible en tant qu’accessoire) USB (disponible en tant qu’accessoire) | |
Gramme, Newton | |
Pare-vent, adaptateur secteur, crochet de pesée, blocage de transport, support de protection, interrupteur de blocage manuel | |
3,000 s | |
Balance électronique portable | |
224,00 x 149,00 x 73,000 mm | |
224,00 mm | |
149,00 mm | |
73,000 mm | |
224,00 mm | |
Adaptateur secteur (inclus), 4 piles AA (vendues séparément) |