Learn More
Esculape Laboratoire™ Flacons pour douche oculaire pour premiers soins
Code produit. p-8001254
Click to view available options
Volume (métrique):
200 mL
500 mL
Composition:
Solution isotonique stérile
Solution ophtalmique stérile
Comprend:
Bouchon
Bouchon, mallette de rangement et boucle de ceinture avec mallette de transport
Bouchon, mallette de rangement et de transport
Solution à pH neutre bleue de 200 ml et solution ophtalmique stérile vert bouteille de 500 ml
Quantité:
10 paquets
12boîte
Unité
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
12 pièces
Code produit. 11769102
Marque: Esculape Laboratoire™ 8205250
Les flacons pour douche oculaire de premiers secours Esculape™ disposent d’une mallette de transport avec boucle de ceinture pour une plus grande portabilité.
  • Boîte de stockage
  • Contient une solution isotonique stérile
  • Ergonomique
Spécification
Type de produit Flacon pour douche oculaire
Composition Solution isotonique stérile
À utiliser avec (application) Douche oculaire portative
Comprend Bouchon, mallette de rangement et de transport
Quantité Unité
Stérilité Stérile
Volume (métrique) 200 mL