Learn More
Hanna Instruments™ Turbidimètre portatif à enregistrement
Click to view available options
Type d’affichage:
LED
Description
- Étalonnage jusqu’à trois points
- Système de cuvette à verrouillage positif
- Clavier étanche
Spécification
Spécification
| Type | Turbidimètre portatif à enregistrement |
| Source lumineuse | LED infrarouge |
| Type d’affichage | LED |
| Type d’étalonnage | 3 points |
| Durée d’arrêt automatique | Après 5 minutes sans utilisation |
| À utiliser avec (application) | Les turbidimètres fournissent une précision de laboratoire pour la turbidité de champ |
| Précision | plusmn; 5 % |
| Résolution | 0,01 (0,00 à 50,00 FTU) ; 1 (50 à 1000 FTU) |
| Autonomie de la batterie | Environ 60 heures de fonctionnement continu ou 900 mesures |
| Type de batterie | 1,5 V AA (4) |
| Afficher plus |