Learn More
Hanna Instruments™ pH-mètre portatif pour viande
Code produit 11687270
Modifier l'affichage
Click to view available options
Gamme (pH):
-2 à 16
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Gamme (pH) unitSize
11687270 -2 à 16 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11687270 Fournisseur Hanna Instruments™ Code fournisseur HI99163
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Conçu pour l’industrie de transformation de la viande. Le pH-mètre portatif pour viande Hanna Instruments™ est un instrument de mesure alimentaire étanche qui utilise une électrode amplifiée FC232D, qui offre de nombreuses fonctionnalités pour améliorer l’analyse du pH. L’étalonnage automatique est effectué à 1 ou 2 points avec deux jeux de tampons.
Le HI99163 est un instrument de mesure de Ph / température portatif spécialement conçu pour l’industrie de transformation de la viande. Toutes les valeurs d’étalonnage et de mesure sont automatiquement compensées pour les variations de température. Cet instrument de mesure utilise une électrode de pH au FC232D amplifié avec un capteur de température intégré.
La sonde FC232D est conçue avec un verre à basse température (LT), une pointe à forme conique, et est logée dans un corps en PVDF non toxique de qualité alimentaire avec une lame perçante amovible en acier inox. Cette électrode présente également un design de connexion ouverte unique qui résiste à l’obstruction. La pointe conique la rend idéale pour les mesures du pH dans les échantillons de viande et de produits alimentaires semi-solides.
  • Compensation thermique automatique
  • Étalonnage automatique en un ou deux points
  • BEPS : avertit l’utilisateur du niveau de batterie faible pouvant engendrer des valeurs erronées
  • Compact, robuste et étanche
  • Affichage du pourcentage de la batterie au démarrage
  • La fonction HELP affiche les messages du tutoriel sur l’écran LCD
Spécification
Comprend Sonde de pH / température avec pointe de lame en acier inox, solution tampon pH 4,01 / 7,01, solution de nettoyage acide d’électrode pour viande, graisse et matières grasses, piles, instructions, coffret de transport rigide
Précision (température) ±0,5 °C (jusqu'à 60 °C) ; ±1,0 °C (extérieur), ±1 °F (jusqu'à 140 °F);
Précision (pH) ±0,02
À utiliser avec (application) Transformation de la viande
Étalonnage Automatique
Gamme (pH) -2 à 16
Résolution (pH) 0,01
Calibration Points 1 ou 2
Plage de températures (métrique) -5,0°C à +105,0°C
Plage de températures (impériale) 23,0°F à 221,0°F
Résolution (température) 0,1°C/°F
Dimensions (L x l x H) 152 x 58 x 30 mm (6,0 x 2,3 x 1,2 in)
Poids (métrique) 205 g
Poids (impériale) 7,2 oz.
Garantie 2 ans (sonde 6 mois)
Matériau Sonde :Corps en PVDF, verre basse température
Type de sonde Sonde de pH préamplifiée FC232D avec capteur de température interne, connecteur DIN et câble de 1 m (3,3 pi)
Gamme d’humidité relative Max. 100 %
Compensation thermique Automatique, de -5,0 à 105,0°C (de 23 à 221°F)
Température (impériale) en fonctionnement 32°F à 122°F
Température (métrique) en fonctionnement 0°C à 50°C
Type de batterie 3 x 1,5 V AAA
Autonomie de la batterie 1200 h (arrêt automatique après 8 min.)