Learn More
Hanna Instruments™ Instruments de mesure de pH / CE / TDS étanches portatifs
Code produit. 10142321
Click to view available options
À utiliser avec (application):
Détection plage basse
Détection à une plage élevée
Gamme (conductivité):
0 à 3999 mu;S/cm
0,00 à 20,00 mS/cm
Gamme (TDS):
0 à 2000 ppm (mg/l)
0,00 à 10,00 ppt (g/l)
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10142321
Marque: Hanna Instruments™ HI991301
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Conçus pour mesurer le pH, la conductivité (CE), les solides dissous totaux (TDS) et la température à l’aide d’une seule sonde. Hanna Instruments™ Les instruments de mesure de pH / CE / TDS étanches portatifs sont disponibles pour les mesures de plage haute et basse.
Ce multiparamètre prend des mesures simplement et rapidement, et il s’adapte à la paume de votre main. De la configuration à l’étalonnage, toutes les opérations sont effectuées simplement à l’aide de deux boutons. Il est doté d’un écran LCD transparent et extra-large et de boutons rotatifs faciles d’accès pour modifier l’étalonnage. Une seule sonde pré-amplifiée est utilisée pour tous les paramètres.
  • Étanche et adapté aux conditions à indice IP 67
  • Nettoyage et entretien faciles
  • Écran LCD à niveaux multiples
  • Messages du tutoriel à l’écran pour l’étalonnage et la configuration
  • Compensation thermique automatique
  • Étalonnage automatique du pH d’un ou de deux points
  • BEPS : Avertit l’utilisateur lorsque l’alimentation de la batterie est faible que cela pourrait nuire aux relevés
  • Le % de batterie s’affiche au démarrage
  • Compact, robuste et étanche
  • Valeurs de reconnaissance des tampons préprogrammées, facteurs TDS et coefficients de température
Spécification
Comprend Sonde HI1288, piles, câble de 1 m, mallette de transport robuste et instructions
Précision (température) ± 0,5°C/±1°F
Précision (pH) ±0,01
À utiliser avec (application) Détection à une plage élevée
Étalonnage Automatique
Gamme (pH) 0 à 14
Résolution (pH) 0,01
Plage de températures (métrique) 0°C à 60,0°C
Plage de températures (impériale) 32,0°F à 140,0°F
Résolution (température) 0,1°C/F
Type d’affichage LCD
Certifications/Conformité IP 67
Dimensions (L x l x H) 150 x 80 x 36 mm (5,9 x 3,1 x 1,4 po.)
Poids (métrique) 205 g
Poids (impériale) 7,2 oz.
Garantie 2 ans (sonde 6 mois)
Clavier Deux boutons
Précision (conductivité) ±2 % F.S.
Matériau PVC
Type de sonde Sonde multiparamètre préamplifiée HI1288 à corps en PVC avec capteur de température interne, connecteur DIN et câble de 1 m
Gamme (conductivité) 0,00 à 20,00 mS/cm
Gamme (TDS) 0,00 à 10,00 ppt (g/l)
Résolution Facteur de conversion TDS : 0,45 à 1,00
Résolution (conductivité) 0,01 mS/cm
Résolution (TDS) 0,01 ppt (g/l)
Gamme de détection pH de 0 à 14
Compensation thermique pH : automatique ; Conductivité / TDS : automatique avec β réglable de 0,0 à 2,4 %/°C
Type de batterie 1,5 V (3) AAA, arrêt automatique au bout de 8 minutes d’inutilisation
Type Appareil de mesure de pH/EC/TDS/température portable
Autonomie de la batterie 500 heures
Précision (TDS) ±2 % de la pleine échelle