Learn More
Hanna Instruments™ Instruments de mesure de pH / CE / TDS étanches portatifs
Description
Ce multiparamètre prend des mesures simplement et rapidement, et il s’adapte à la paume de votre main. De la configuration à l’étalonnage, toutes les opérations sont effectuées simplement à l’aide de deux boutons. Il est doté d’un écran LCD transparent et extra-large et de boutons rotatifs faciles d’accès pour modifier l’étalonnage. Une seule sonde pré-amplifiée est utilisée pour tous les paramètres.
- Étanche et adapté aux conditions à indice IP 67
- Nettoyage et entretien faciles
- Écran LCD à niveaux multiples
- Messages du tutoriel à l’écran pour l’étalonnage et la configuration
- Compensation thermique automatique
- Étalonnage automatique du pH d’un ou de deux points
- BEPS : Avertit l’utilisateur lorsque l’alimentation de la batterie est faible que cela pourrait nuire aux relevés
- Le % de batterie s’affiche au démarrage
- Compact, robuste et étanche
- Valeurs de reconnaissance des tampons préprogrammées, facteurs TDS et coefficients de température
Spécification
Spécification
| Comprend | Sonde HI1288, piles, câble de 1 m, mallette de transport robuste et instructions |
| Précision (température) | ± 0,5°C/±1°F |
| Précision (pH) | ± 0.01 |
| À utiliser avec (application) | Détection plage basse |
| Étalonnage | Automatique |
| Gamme (pH) | 0 à 14 |
| Résolution (pH) | 0.01 |
| Gamme (mV) | ± 1999 |
| Plage de températures (métrique) | 0°C à 60,0°C |
| Plage de températures (impériale) | 32,0°F à 140,0°F |
| Afficher plus |