Learn More
Notrax Tapis anti-fatigue Posture Mat™ pour les bureaux assis-debout
Click to view available options
Longueur (métrique):
70 cm
99 cm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Tapis anti-fatigue exceptionnellement doux et confortable pour les travailleurs debout dans des positions principalement statiques avec un mouvement latéral limité, ce qui le rend idéal pour les postes assis/debout et les stations de travail debout individuelles
- La souplesse de la mousse assure un effet rebond énergie pour assurer un bon maintien de l’équilibre ce qui procure des micromouvements constants bénéfiques pour le flux sanguin.
- Le tapis anti-fatigue est idéal pour les bureaux ajustables ; il combine style et confort principalement pour les positions immobiles, il est idéal pour les bureaux assis/debout et aux stations de travail debout
- Une poignée intégrée facilite le transport ou la suspension lorsqu’il n’est pas utilisé
Spécification
Spécification
| Dimensions (L x l) | 70 x 52 cm |
| Couleur | Gris |
| Longueur (impériale) | 2,3 pi |
| Longueur (métrique) | 70 cm |
| Matériau | PVC |
| Type | Tapis industriel et commercial |
| Largeur (métrique) | 52 cm |