Learn More
Hydrate de 2-éthylhexanoate de potassium, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11398228
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11398228 25 g 25g
11388228 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11398228 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 039440.14
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 3164-85-0 | C8H15KO2 | 182.30 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3164-85-0
Formule moléculaire C8H15KO2
Poids moléculaire (g/mol) 182.30
Numéro MDL MFCD00045896
Clé InChI ZUFQCVZBBNZMKD-UHFFFAOYNA-M
CID PubChem 23669619
SMILES [K+].CCCCC(CC)C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium 2-ethylhexanoate hydrate
Odeur Odorless
Formule linéaire K[OOCCH(C2H5)C4H9]·xH2O
Quantité 25 g
Sensibilité Moisture sensitive
Synonyme potassium 2-ethylhexanoate, hexanoic acid, 2-ethyl-, potassium salt, 2-ethylhexanoic acid potassium salt, 2-ethylhexanoic acid, potassium salt, hexanoic acid, 2-ethyl-, potassium salt 1:1, potassium2-ethylhexanoate, dsstox_cid_7525, dsstox_rid_78488, dsstox_gsid_27525, ksc493c3p
Nom IUPAC potassium 2-éthylhexanoate
Poids de la formule 182.30 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Forfaitaire/semi-liquide