Learn More
4-(méthoxycarbonyl)phényltrifluoroborate de potassium, 96 %
Code produit. 15429925
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 15429925
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H52588.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
4-(méthoxycarbonyl)phényltrifluoroborate de potassium est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 705254-34-8
Formule moléculaire C8H7BF3KO2
Poids moléculaire (g/mol) 242.05
Numéro MDL MFCD04115741
Clé InChI IQYSKWRPRJKKAG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme potassium 4-methoxycarbonylphenyl trifluoroborate, potassium trifluoro 4-methoxycarbonyl phenyl boranuide, potassium trifluoro 4-methoxycarbonyl phenyl borate, c8h7bf3o2.k, potassium 4-methoxycarbonyl trifluoroborate, trifluoro 4-methoxycarbonyl phenyl potassioboron v, potassium trifluoro-4-methoxycarbonylphenyl boranuide, potassium trifluoro 4-methoxycarbonyl phenyl borate 1-, potassium ion trifluoro 4-methoxycarbonyl phenyl boranuide, potassium tris fluoranyl-4-methoxycarbonylphenyl boranuide
CID PubChem 23716869
Nom IUPAC potassium trifluoro[4-(methoxycarbonyl)phenyl]boranuide
SMILES [K+].COC(=O)C1=CC=C(C=C1)[B-](F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium 4-(methoxycarbonyl)phenyltrifluoroborate
Point de fusion >300°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 242.05
Pourcentage de pureté 96%