missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-(méthoxycarbonyl)phényltrifluoroborate de potassium, 96 %

Code produit. p-7034888
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 15429925

Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H52588.03

Demander un format en vrac ou personnalisé

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.

Applications
4-(méthoxycarbonyl)phényltrifluoroborate de potassium est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.

Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 705254-34-8
Formule moléculaire C8H7BF3KO2
Poids moléculaire (g/mol) 242.05
Numéro MDL MFCD04115741
Clé InChI IQYSKWRPRJKKAG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme potassium 4-methoxycarbonylphenyl trifluoroborate, potassium trifluoro 4-methoxycarbonyl phenyl boranuide, potassium trifluoro 4-methoxycarbonyl phenyl borate, c8h7bf3o2.k, potassium 4-methoxycarbonyl trifluoroborate, trifluoro 4-methoxycarbonyl phenyl potassioboron v, potassium trifluoro-4-methoxycarbonylphenyl boranuide, potassium trifluoro 4-methoxycarbonyl phenyl borate 1-, potassium ion trifluoro 4-methoxycarbonyl phenyl boranuide, potassium tris fluoranyl-4-methoxycarbonylphenyl boranuide
CID PubChem 23716869
Nom IUPAC potassium trifluoro[4-(methoxycarbonyl)phenyl]boranuide
SMILES [K+].COC(=O)C1=CC=C(C=C1)[B-](F)(F)F

Spécification

Nom chimique ou matériau Potassium 4-(methoxycarbonyl)phenyltrifluoroborate
Point de fusion >300°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 242.05
Pourcentage de pureté 96%
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis