Learn More
Potassium 4-methyl-beta-styryltrifluoroborate, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11436850
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité unitSize
11436850 1 g 1g
11446850 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit. 11436850 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L17973.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 219718-86-2 | C9H9BF3K | 224.07 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 219718-86-2
Formule moléculaire C9H9BF3K
Poids moléculaire (g/mol) 224.07
Numéro MDL MFCD02093982
Clé InChI IHPTVBKDBKCIOO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme potassium 4-methyl-beta-styryltrifluoroborate, potassio 4-methylstyryl trifluoroboron v, potassium 4-methyl-?-styryltrifluoroborate, potassium 4-methyl-, a-styryltrifluoroborate, potassium 4-methyl-.beta.-styryltrifluoroborate, potassium trifluoro e-2-4-methylphenyl ethenyl boranuide
CID PubChem 23666371
Nom IUPAC Potassium ;trifluoro-[(E)-2-(4-méthylphényl)éthényl]boranide
SMILES [K+].CC1=CC=C(C=C[B-](F)(F)F)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium 4-methyl-beta-styryltrifluoroborate
Quantité 1 g
Beilstein 7783635
Poids de la formule 224.08
Pourcentage de pureté 95%