Learn More
Acétate de potassium, solution aqueuse 1M, pH 7,5, sans RNAse, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Potassium acetate |
| Note relative au nom | RNAse free |
| Couleur | Incolore |
| pH | 7.5 |
| Forme physique | Liquide |
| Quantité | 250 mL |
| Formule linéaire | CH3CO2K |
| Poids de la formule | 98.15 |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 1M aq. soln. |