Learn More
Acétate de potassium, 8 M, solution aqueuse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15485619
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
250 mL
Conditionnement:
100mL
250mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15485619 250 mL 250mL
15475619 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15485619 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J63372.AK
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 127-08-2 | C2H3KO2 | 98.142 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 127-08-2
Formule moléculaire C2H3KO2
Poids moléculaire (g/mol) 98.142
Numéro MDL MFCD00012458
Clé InChI SCVFZCLFOSHCOH-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium acetate, acetic acid, potassium salt, diuretic salt, potassium ethanoate, koac, octan draselny czech, potassiumacetate, acetic acid potassium salt, acok, fema no. 2920
CID PubChem 517044
ChEBI CHEBI:32029
Nom IUPAC acétate de potassium
SMILES CC(=O)[O-].[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium acetate
Concentration 8M aq. soln.
Formule linéaire CH3CO2K
Quantité 250 mL
Forme physique Liquide
Poids de la formule 98.15