Learn More
Melford Acétate de potassium
Code produit 30018711
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
2.5 kg
Conditionnement:
1kg
2.50kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30018711 1 kg 1kg
30018712 2.5 kg 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30018711 Fournisseur Melford Code fournisseur P420001000.0
 Article restreint
Expédition estimée: 19-11-2026
Dans les laboratoires de recherche, l'acétate de potassium est utilisé à diverses fins.
Dans les laboratoires de recherche, l’acétate de potassium est utilisé à diverses fins.
Dans les laboratoires de recherche, l'acétate de potassium est utilisé à diverses fins. Il est souvent utilisé dans les procédures de purification des acides nucléiques, telles que l'extraction d'ARN, où il aide à précipiter les acides nucléiques en solution.
L'acétate de potassium est également utilisé dans les techniques de purification des protéines, telles que la précipitation au sulfate d'ammonium, pour précipiter sélectivement les protéines en solution en fonction de leurs caractéristiques de solubilité.
De plus, l'acétate de potassium est utilisé comme agent tampon dans les analyses biochimiques et les milieux de culture cellulaire. Sa capacité tampon contribue à maintenir un pH stable, ce qui est essentiel pour de nombreuses réactions enzymatiques et processus de culture cellulaire.
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium Acetate
CAS 127-08-2
Quantité 1 kg
Formule moléculaire C2H3O2K