Learn More
Acétate de potassium, ≥99,0 %, Réactif ACS, Solstice
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Solstice propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure dans le monde – entier, avec une cohérence, une pureté et une précision assurées
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Potassium Acetate |
| Point de fusion | 292 °C |
| Forme physique | Plein |
| Quantité | 100 g |
| Conditionnement | Flacon poly |
| Densité | 1,57g/cu.cm à 25 °C |
| Formule linéaire | CH3COOK |
| Numéro UN | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 3595449 |
| Informations sur la solubilité | Soluble dans l’eau, 98,2 g/L à 20 °C |
| Afficher plus |