Spécification
| Nom chimique ou matériau | Potassium Acetate |
| Forme physique | Crystalline Powder |
| Quantité | 100 g |
| Plage de pourcentage du dosage | ≥99 % |
| Poids de la formule | 98.14 |
| Pourcentage de pureté | ≥99% |
| Qualité | Molecular Biology |