Learn More
Acétate de potassium, ≥ 99%, MP Biomedicals
Code produit 11456601 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
1 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11456601 1 kg
11436601 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11456601 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219484391
 Article restreint
Expédition estimée: 10-03-2027
Identifiants chimiques
CAS 127-08-2
Formule moléculaire C2H3KO2
Poids moléculaire (g/mol) 98.142
Clé InChI SCVFZCLFOSHCOH-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium acetate, acetic acid, potassium salt, diuretic salt, potassium ethanoate, koac, octan draselny czech, potassiumacetate, acetic acid potassium salt, acok, fema no. 2920
CID PubChem 517044
ChEBI CHEBI:32029
Nom IUPAC potassium;acétate
SMILES CC(=O)[O-].[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium Acetate
Quantité 1 kg
Plage de pourcentage du dosage ≥99 %
Poids de la formule 98.14