Learn More
Acétate de potassium, (cristallin/qualité réactif ACS), MP Biomedicals
Code produit 11480542 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
Conditionnement:
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11480542 1 kg -
11460542 100 g -
11470542 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11480542 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219142591
 Article restreint
Expédition estimée: 10-03-2027
Identifiants chimiques
CAS 127-08-2
Formule moléculaire C2H3KO2
Poids moléculaire (g/mol) 98.142
Clé InChI SCVFZCLFOSHCOH-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium acetate, acetic acid, potassium salt, diuretic salt, potassium ethanoate, koac, octan draselny czech, potassiumacetate, acetic acid potassium salt, acok, fema no. 2920
CID PubChem 517044
ChEBI CHEBI:32029
Nom IUPAC potassium;acétate
SMILES CC(=O)[O-].[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium Acetate
Forme physique Cristalline
Quantité 1 kg
Poids de la formule 98.14
Pourcentage de pureté 99.72%
Qualité Réactif ACS