Spécification
| Nom chimique ou matériau | Potassium Acetate |
| Forme physique | Granulaire |
| Quantité | 500 g |
| Poids de la formule | 98.14 |
| Pourcentage de pureté | 100.0% |
| Qualité | USP |
| Conditionnement | Flacon poly |
| Gravité spécifique | 1L = 1.57kg |