Learn More
Acétate de potassium (biologie moléculaire), MP Biomedicals
Code produit 11446601 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11446601 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11446601 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219484390
 Article restreint
Expédition estimée: 16-12-2026
Specifications
Nom chimique ou matériau Potassium Acetate (Molecular Biology)
CAS 127-08-2
Quantité 500 g
Formule moléculaire C2H3KO2
Synonyme potassium acetate, acetic acid, potassium salt, diuretic salt, potassium ethanoate, koac, octan draselny czech, potassiumacetate, acetic acid potassium salt, acok, fema no. 2920
Clé InChI SCVFZCLFOSHCOH-UHFFFAOYSA-M
SMILES CC(=O)[O-].[K+]
Nom IUPAC potassium;acétate
Poids moléculaire (g/mol) 98.142
CID PubChem 517044
ChEBI CHEBI:32029