Learn More
Acrylate de potassium hydraté, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11322427
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
Code produit. 11322427
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L10079.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 10192-85-5 | C3H3KO2 | 110.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10192-85-5
Formule moléculaire C3H3KO2
Poids moléculaire (g/mol) 110.15
Numéro MDL MFCD00067206
Clé InChI ZUBIJGNKOJGGCI-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium acrylate, potassium polyacrylate, 2-propenoic acid, potassium salt, potassium prop-2-enoate, 79-10-7 parent, polyacrylic acid, potassium salt, 2-propenoic acid, homopolymer, potassium salt, acrylate potassium, acrylic acid homopolymer potassium salt, acmc-20ajv9
CID PubChem 4429391
Nom IUPAC potassium ; prop-2-énoate
SMILES [K+].[O-]C(=O)C=C
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium acrylate hydrate
Point de fusion >300°C
Quantité 5 g
Beilstein 3695913
Poids de la formule 110.16 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 95%