Learn More
Acrylate de potassium hydraté, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Potassium acrylate hydrate |
| Point de fusion | >300°C |
| Quantité | 25 g |
| Beilstein | 3695913 |
| Poids de la formule | 110.16 (Anhydrous) |
| Pourcentage de pureté | 95% |