Learn More
Bicarbonate de potassium, 99,7-100,5 %, (qualité réactif ACS), MP Biomedicals
Code produit 11477832 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
1 kg
5 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11477832 1 kg
11487832 5 kg
11467832 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11477832 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215255791
 Article restreint
Expédition estimée: 17-03-2027
Identifiants chimiques
CAS 298-14-6
Formule moléculaire CHKO3
Poids moléculaire (g/mol) 100.11
Numéro MDL MFCD00011402
Clé InChI TYJJADVDDVDEDZ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium bicarbonate, potassium hydrogen carbonate, potassium hydrogencarbonate, potassium acid carbonate, monopotassium carbonate, carbonic acid, monopotassium salt, unii-hm5z15lebn, potassiumbicarbonate, ccris 3510, khco3
CID PubChem 516893
ChEBI CHEBI:81862
Nom IUPAC bicarbonate de potassium
SMILES [K+].OC([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium Bicarbonate
Quantité 1 kg
Plage de pourcentage du dosage 99.7-100.5%
Poids de la formule 100.12
Qualité Réactif ACS