Learn More
Bicarbonate de potassium, ≥, 99,95 % de base de métaux à l’état de traces, Honeywell™
Code produit 15675510 Tous les produits Solstice Research Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15675510 50 g Flacon poly 50g
15665510 250 g Flacon poly 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15675510 Fournisseur Honeywell Research Chemicals Code fournisseur 43158350G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
≥ 99,95 % de base de métaux à l’état de traces, 99,7-100,5 % de base sèche
  • Nous sommes votre fournisseur de réactifs de laboratoire et de produits chimiques de haute qualité pour les laboratoires d’analyse et de chimie :
    Solvants – Utilisation spécifique ACS (HPLC), utilisation générale ACS, solvants pour l’histologie et qualité de réactif pour la synthèse chimique et d’autres applications industrielles.
    Produits inorganiques – Synthèse chimique et chimie inorganique, y compris les acides et bases essentiels, les sels, les métaux, les éléments et les réactifs pour les réactions chimiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 298-14-6
Formule moléculaire CHKO3
Poids moléculaire (g/mol) 100.11
Numéro MDL MFCD00011402
Clé InChI TYJJADVDDVDEDZ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium bicarbonate, potassium hydrogen carbonate, potassium hydrogencarbonate, potassium acid carbonate, monopotassium carbonate, carbonic acid, monopotassium salt, unii-hm5z15lebn, potassiumbicarbonate, ccris 3510, khco3
CID PubChem 516893
ChEBI CHEBI:81862
Nom IUPAC hydrogénocarbonate de potassium
SMILES [K+].OC([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium bicarbonate
Point de fusion 100°C to 120°C
Couleur Blanc
pH 8 to 8.6 (at 20°C)
Quantité 50 g
Formule linéaire KHCO3
Numéro UN NONH for all modes of transport
Beilstein 4535309
Informations sur la solubilité In water 333g/L at 20°C
Poids de la formule 100.12g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.95% (trace metals basis)
Odeur Odorless
Conditionnement Flacon poly
Aspect Powder
Densité 2.17g/cm3 at 20°C