Learn More
Bicarbonate de potassium, Puriss., répond aux spécifications analytiques de BP, Ph. Eur., USP, E501, 99,5-101,0 % (acidimétrique), Solstice
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Solstice propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure dans le monde – entier, avec une cohérence, une pureté et une précision assurées
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Potassium Bicarbonate |
| Note relative au nom | Répond aux spécifications analytiques de Ph. Eur. BP, USP |
| Forme physique | Powder |
| Quantité | 1 kg |
| Formule linéaire | KHCO3 |
| Numéro UN | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 4535309 |
| Informations sur la solubilité | Soluble dans l’eau |
| Poids de la formule | 100,12g/mol |
| Pourcentage de pureté | 99,5 à 101 % (acidimétrique) |
| Show More |