Learn More
Bicarbonate de potassium, Puriss., répond aux spécifications analytiques de BP, Ph. Eur., USP, E501, 99,5-101,0 % (acidimétrique), Solstice
Code produit 15661150
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
25 kg
6 x 1 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Sachet en papier / poly
Conditionnement:
1kg
25kg
6 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15661150 6 x 1 kg Flacon poly 6 pièces
15641150 1 kg Flacon poly 1kg
15651150 25 kg Sachet en papier / poly 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15661150 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 126026X1KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    221.00€
    200.02€ / 6 pièces
    Économisez 20.98€
    9% de réduction
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
Puriss., conforme aux normes analytiques de BP, Ph. Eur., USP, E501, 99,5 à 101,0 % (acidimétrique)
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Solstice propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure dans le monde – entier, avec une cohérence, une pureté et une précision assurées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 298-14-6
Formule moléculaire CHKO3
Poids moléculaire (g/mol) 100.11
Numéro MDL MFCD00011402
Clé InChI TYJJADVDDVDEDZ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium bicarbonate, potassium hydrogen carbonate, potassium hydrogencarbonate, potassium acid carbonate, monopotassium carbonate, carbonic acid, monopotassium salt, unii-hm5z15lebn, potassiumbicarbonate, ccris 3510, khco3
CID PubChem 516893
ChEBI CHEBI:81862
Nom IUPAC hydrogénocarbonate de potassium
SMILES [K+].OC([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium bicarbonate
Note relative au nom Puriss., répond aux spécifications analytiques de BP, Ph. Eur., USP, E501, 99.5-101.0% (acidimétrique)
% max. CAS 100.0000%
Forme physique Powder
Quantité 6 x 1 kg
Plage de pourcentage du dosage 99,5 à 101,0%
Formule linéaire KHCO3
Numéro UN NONH for all modes of transport
Beilstein 4535309
Informations sur la solubilité Soluble dans l’eau
Poids de la formule 100.12
Pourcentage de pureté 99,5 à 101,0 % (acidimétrique)
Qualité puriss.
Conditionnement Flacon poly
Densité 2.17 g/cm3