Learn More
Bis(triméthylsilyl)amide de potassium, 0,7 M de solution dans le toluène, +99,4 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10742623 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 ml
800 ml
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Conditionnement:
100mL
800mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10742623 100 ml Flacon en verre AcroSeal™ 100mL
10642813 800 ml Flacon en verre AcroSeal™ 800mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10742623 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 418231000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 40949-94-8 | C6H18KNSi2 | 199.485 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium bis(trimethylsilyl)amide
Couleur Jaune
Note relative au nom 0.5M solution in toluene
CAS 40949-94-8, 108-88-3
Formule moléculaire C6H18KNSi2
Formule linéaire [(CH3)3Si]2NK
Numéro MDL MFCD00010330
Concentration 0.6 to 0.8M (Total base)
Densité 0.8760g/mL
Synonyme potassium bis trimethylsilyl amide, khmds, potassium hexamethyldisilazide, hexamethyldisilazane potassium salt, potassium bis trimethylsilyl azanide, potassium bis trimethylsilyl amide 1m sol. in thf, potassiumbis trimethylsilyl amide, hexamethyldislazane potassium salt, 1,1,1,3,3,3-hexamethyldisilazane potassium salt, potassium bis-trimethylsilylamide
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts.
Clé InChI IUBQJLUDMLPAGT-UHFFFAOYSA-N
SMILES C[Si](C)(C)[N-][Si](C)(C)C.[K+]
Nom IUPAC potassium ; bis(triméthylsilyl)azanide
Poids moléculaire (g/mol) 199.485
CID PubChem 3251421
Poids de la formule 199.49
Pourcentage de pureté 0.6 to 0.8 M (Total base)
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Gravité spécifique 0.876
Quantité 100 ml
Point d’éclair −21°C
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Potassium bis(trimethylsilyl)amide, 0.7M (15 wt.%) solution in toluene
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H361d-Susceptible de nuire au foetus.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.