Learn More
Bisulfate de potassium, 99 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 13297059 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
10kg
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
13297059 10 kg Récipient en plastique 10kg
13217069 500 g Flacon en verre 500g
13277059 2.5 kg Flacon en verre 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 13297059 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 447610100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    635.00€
    532.65€ / 10kg
    Économisez 102.35€
    16% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Bisulfate de potassium, 99 %, HKO4S, numéro CAS-7646-93-7, bisulfate de potassium, acide sulfurique, sel monopotassique, sal énixum, hydrogénosulfate de potassium, bisulfate de potassium, sulfate de potassium acide, sulfate d’acide de potassium, hydrogénosulfate de potassium, sulfate monopotassique, Caswell nº 682c, 500 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7646-93-7
Formule moléculaire HKO4S
Poids moléculaire (g/mol) 136.16
Numéro MDL MFCD00011404
Clé InChI CHKVPAROMQMJNQ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium bisulfate, potassium hydrogen sulfate, potassium bisulphate, sulfuric acid, monopotassium salt, potassium acid sulfate, sal enixum, potassium hydrogensulphate, monopotassium sulfate, acid potassium sulfate, caswell no. 682c
CID PubChem 516920
SMILES [K+].OS([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium bisulfate
Point de fusion 214.0°C
Quantité 10 kg
Conditionnement Récipient en plastique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Formule linéaire KHSO4
Merck Index 15,7734
Informations sur la solubilité (10% in water) Clear colorless
Nom IUPAC hydrogénosulfate de potassium
Poids de la formule 136.16
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Extra pur
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Potassium bisulfate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.