Description
- Produits avec certificat de garantie et/ou adaptés à l’application analytique indiquée.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Potassium bisulfate |
| CAS | 7646-93-7 |
| Quantité | 1 kg |
| Formule moléculaire | HKO4S |
| Formule linéaire | KHSO4 |
| Numéro MDL | MFCD00011404 |
| Numéro UN | UN2509 |
| Synonyme | potassium bisulfate, potassium hydrogen sulfate, potassium bisulphate, sulfuric acid, monopotassium salt, potassium acid sulfate, sal enixum, potassium hydrogensulphate, monopotassium sulfate, acid potassium sulfate, caswell no. 682c |
| Clé InChI | CHKVPAROMQMJNQ-UHFFFAOYSA-M |
| SMILES | [K+].OS([O-])(=O)=O |
| Afficher plus |