Learn More
Bisulfate de potassium, Puriss. p.a., ≥99 %, Solstice
Code produit 15623350
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
50 kg
6 x 1 kg
Conditionnement:
1kg
500g
50kg
6 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15623350 6 x 1 kg 6 pièces
15603350 500 g 500g
15693340 1 kg 1kg
15613350 50 kg 50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15623350 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 312606X1KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    570.00€
    514.40€ / 6 pièces
    Économisez 55.60€
    9% de réduction
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
Puriss. p.a., ≥ 99 %
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Solstice propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure dans le monde – entier, avec une cohérence, une pureté et une précision assurées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7646-93-7
Formule moléculaire HKO4S
Poids moléculaire (g/mol) 136.16
Numéro MDL MFCD00011404
Clé InChI CHKVPAROMQMJNQ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium bisulfate, potassium hydrogen sulfate, potassium bisulphate, sulfuric acid, monopotassium salt, potassium acid sulfate, sal enixum, potassium hydrogensulphate, monopotassium sulfate, acid potassium sulfate, caswell no. 682c
CID PubChem 516920
Nom IUPAC hydrogénosulfate de potassium
SMILES [K+].OS([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium Bisulfate
Forme physique Powder
Quantité 6 x 1 kg
Formule linéaire KHSO4
Numéro UN UN2509
Poids de la formule 136.17
Pourcentage de pureté ≥99 %
Qualité puriss. p.a.
Densité 2,32g/mL à 25 °C