Learn More
Potassium bisulfate, Puriss., 98-102%, Honeywell
Code produit 15671150 Tous les produits Solstice Research Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 kg
Conditionnement:
Paper / Poly Bag
Conditionnement:
25kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15671150 25 kg Paper / Poly Bag 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15671150 Fournisseur Honeywell Research Chemicals Code fournisseur 1260525KG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium bisulfate
Note relative au nom Puriss., 98-102%
CAS 7646-93-7
Quantité 25 kg
Plage de pourcentage du dosage 98 to 102%
Formule moléculaire HKO4S
Numéro MDL MFCD00011404
Numéro UN UN2509
Synonyme potassium bisulfate, potassium hydrogen sulfate, potassium bisulphate, sulfuric acid, monopotassium salt, potassium acid sulfate, sal enixum, potassium hydrogensulphate, monopotassium sulfate, acid potassium sulfate, caswell no. 682c
Clé InChI CHKVPAROMQMJNQ-UHFFFAOYSA-M
SMILES [K+].OS([O-])(=O)=O
Nom IUPAC potassium;hydrogen sulfate
Poids moléculaire (g/mol) 136.16
CID PubChem 516920
Qualité puriss.
Conditionnement Paper / Poly Bag