Learn More
Bisulfate de potassium, Puriss. p.a., ≥99 %, Solstice
Code produit 16695793
Modifier l'affichage
Click to view available options
25 kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
16695793 25 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16695793 Fournisseur Fluka Code fournisseur 3126025KG
 Article restreint
En stock
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium bisulfate
Point de fusion 200 °C
CAS 7646-93-7
Couleur Incolore
% max. CAS 1
Quantité 25 kg
Formule moléculaire HKO4S
Formule linéaire KHSO4
Numéro MDL MFCD00011404
Synonyme Potassium hydrogen sulfate
Clé InChI CHKVPAROMQMJNQ-UHFFFAOYSA-M
SMILES [K+].OS([O-])(=O)=O
Nom IUPAC sulfate de dipotassium
Poids moléculaire (g/mol) 136.16
Qualité ACS
Densité 2,36 g/cm3 (20 °C)