Learn More
Potassium Bisulfate, Reagent grade, Honeywell™
Code produit 15692210 Tous les produits Solstice Research Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15692210 500 g Flacon poly 500g
15682210 1 kg Flacon poly 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15692210 Fournisseur Honeywell Research Chemicals Code fournisseur 223476500G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Qualité réactif
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7646-93-7
Formule moléculaire HKO4S
Poids moléculaire (g/mol) 136.16
Numéro MDL MFCD00011404
Clé InChI CHKVPAROMQMJNQ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium bisulfate, potassium hydrogen sulfate, potassium bisulphate, sulfuric acid, monopotassium salt, potassium acid sulfate, sal enixum, potassium hydrogensulphate, monopotassium sulfate, acid potassium sulfate, caswell no. 682c
CID PubChem 516920
Nom IUPAC potassium;hydrogen sulfate
SMILES [K+].OS([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium Bisulfate
Quantité 500 g
Formule linéaire KHSO4
Numéro UN UN2509
Poids de la formule 136.17g/mol
Qualité Réactif
Conditionnement Flacon poly
Densité 2.32g/mL at 25°C