Learn More
Borohydrure de potassium, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10123880 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10123880 500 g Flacon en verre 500g
10311394 5 g Flacon en verre 5g
10646592 100 g Flacon en verre 100g
10647934 2.5 kg Récipient en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10123880 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 196555000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 13762-51-1 | BH4K | 53.94 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de réduction
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13762-51-1
Formule moléculaire BH4K
Poids moléculaire (g/mol) 53.94
Numéro MDL MFCD00011396
Clé InChI ICRGAIPBTSPUEX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme potassium borohydride, potassium tetrahydroborate, potassium borohydrate, unii-0ws230dtgf, potassium tetrahydroborate 1-, borohydrure de potassium french, borate 1-, tetrahydro-, potassium, 0ws230dtgf, borohydrure de potassium, borylpotassium
CID PubChem 22892188
SMILES [BH4-].[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium borohydride
Point de fusion 500.0°C
Note relative au nom 98%
Couleur Blanc
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 500 g
Plage de pourcentage du dosage 98+%
Formule linéaire KBH4
Fieser 04,398; 06,476; 08,407
Merck Index 15, 7737
Informations sur la solubilité Solubility in water: 190g/L (25°C). Other solubilities: reacts with water, partially soluble in ammonia, insoluble in ethers, hydrocarbons, isopropylamine,, benzene, hexane, dioxane, thf and acetonitrile, 7g/L methanol (20°C)
Nom IUPAC bore(1-) potassique
Poids de la formule 53.93
Pourcentage de pureté ≥98%