Learn More
Borohydrure de potassium, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Shop All Thermo Scientific Chemicals ProductsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Potassium borohydride |
| Point de fusion | 500.0°C |
| Note relative au nom | 98% |
| Couleur | Blanc |
| Forme physique | Poudre cristalline |
| Quantité | 5 g |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Plage de pourcentage du dosage | 98+% |
| Formule linéaire | KBH4 |
| Fieser | 04,398; 06,476; 08,407 |
| Show More |