Learn More
Borohydrure de potassium, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Potassium borohydride |
| Point de fusion | 500.0°C |
| Note relative au nom | 98% |
| Couleur | Blanc |
| Forme physique | Poudre cristalline |
| Quantité | 2.5 kg |
| Plage de pourcentage du dosage | 98+% |
| Formule linéaire | KBH4 |
| Fieser | 04,398; 06,476; 08,407 |
| Merck Index | 15, 7737 |
| Afficher plus |