Learn More
Borohydrure de potassium, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 15472777
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
Conditionnement:
100g
1kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15472777 100 g 100g
15482777 500 g 500g
15492777 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15472777 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 046847.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
  • Source d’hydrogène, agent réducteur pour les aldéhydes, les cétones, les chlorures acides ; agent moussant pour les plastiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13762-51-1
Formule moléculaire BH4K
Poids moléculaire (g/mol) 53.94
Numéro MDL MFCD00011396
Clé InChI ICRGAIPBTSPUEX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme potassium borohydride, potassium tetrahydroborate, potassium borohydrate, unii-0ws230dtgf, potassium tetrahydroborate 1-, borohydrure de potassium french, borate 1-, tetrahydro-, potassium, 0ws230dtgf, borohydrure de potassium, borylpotassium
CID PubChem 22892188
SMILES [BH4-].[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium borohydride
Point de fusion >400°C (decomposition)
Forme physique Granulés
Quantité 100 g
Formule linéaire KBH4
Numéro UN UN1870
Merck Index 14,7616
Informations sur la solubilité Soluble in water (19g/100g ); methanol (3;9g/100g ); 4:1 water:methanol mixture (13g/100g ).
Nom IUPAC bore(1-) potassique
Poids de la formule 53.94
Pourcentage de pureté 98%
Odeur Odorless
Indice de réfraction 1.494
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 1.17 g/mL