Learn More
Borohydrure de potassium, TRC
Code produit 30425112
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30425112 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30425112 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP6950401G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium Borohydride
CAS 13762-51-1
Quantité 1 g
Formule moléculaire KBH4
Synonyme Potassium Tetrahydroborate
Formule InChI InChI=1S/BH4.K/h1H4;/q-1;+1
SMILES [BH4-].[K+]
Nom IUPAC potassium;boranuide
Poids moléculaire (g/mol) 53.94
Poids de la formule 54.0043