Learn More
Borohydrure de potassium, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Potassium Borohydride |
| CAS | 13762-51-1 |
| Quantité | 2.5 g |
| Formule moléculaire | KBH4 |
| Synonyme | Potassium Tetrahydroborate |
| Formule InChI | InChI=1S/BH4.K/h1H4;/q-1;+1 |
| SMILES | [BH4-].[K+] |
| Nom IUPAC | potassium;boranuide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 53.94 |
| Poids de la formule | 54.0043 |