Learn More
Bromate de potassium, 0,033 M, qualité EP, Reagecon™
BIOPHARMA
Code produit 11454799 Tous les produits Reagecon Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
Inviolable
Conditionnement:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
11454799 1 L Inviolable 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11454799 Fournisseur Reagecon Code fournisseur 3004200
Fabriqués conformément au chapitre 4 (4.2.2) sur la Pharmacopée européenne et préparés dans un établissement ISO 9001. Le bromate de potassium, 0,033 M, de qualité EP, Reagecon™ est une solution volumétrique prête à l’emploi avec 5,511 g/l de KBrO3 dans l’eau. Il s’agit d’un agent oxydant utilisé comme réactif de laboratoire.
Le bromate de potassium est produit lorsque le brome passe par une solution chaude d’hydroxyde de potassium. Cette solution est préparée en mélangeant 5,5670 g de bromate de potassium étalon primaire avec de l’eau et en la diluant à 1 L. Ceci donne une solution de 0,1 M avec environ 5,511 g/l de KBrO3.
  • Fabriqué dans un établissement conforme ISO 9001 selon l’Eur. Ph. Chapitre 4 (4.2.2) directives
  • Fourni avec un certificat d’analyse et un marquage indiquant le lot et la date d’expiration
  • Le produit prêt à l’emploi élimine le temps et la main-d’œuvre de la préparation de solutions volumétriques précises
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium bromate
CAS 7758-01-2, 7732-18-5
Couleur Incolore
Forme physique Liquide
Quantité 1 L
Formule moléculaire BrKO3
Synonyme potassium bromate, bromic acid, potassium salt, bromate, potassium, potassium bromate dot, unii-04mb35w6za, ccris 529, eec no. e924, bromic acid, potassium salt 1:1, potassiumbromate, kaliumbromat
Informations sur la solubilité Soluble in water
Clé InChI OCATYIAKPYKMPG-UHFFFAOYSA-M
SMILES [O-]Br(=O)=O.[K+]
Nom IUPAC bromate de potassium
Poids moléculaire (g/mol) 167.00
CID PubChem 23673461
ChEBI CHEBI:38211
Poids de la formule 167.00g/mol
Qualité Eu. Ph. Chapitre 4 (4.2.2)
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 5,5670 g de solution-étalon primaire de bromate de potassium, diluée à 1 L avec de l’eau
Odeur Odorless
Conditionnement Inviolable
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 0.033M POTASSIUM BROMATE
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
Mention de danger
  • H350-Peut provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: potassium bromate