Learn More
Bromate de potassium, + de 99 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10474335 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
2.50kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10474335 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
10338490 500 g Flacon en plastique 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10474335 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 208850025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    239.00€
    224.00€ / 2.5kg
    Économisez 15.00€
    6% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 7758-01-2 | BrKO3 | 167.01 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif pour formation de liaisons C-X, réactif d’oxydation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1-2-7758
Formule moléculaire BrKO3
Poids moléculaire (g/mol) 167.01
Numéro MDL MFCD00011359
Clé InChI OCATYIAKPYKMPG-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium bromate, bromic acid, potassium salt, bromate, potassium, potassium bromate dot, unii-04mb35w6za, ccris 529, eec no. e924, bromic acid, potassium salt 1:1, potassiumbromate, kaliumbromat
CID PubChem 23673461
ChEBI CHEBI:38211
Nom IUPAC bromate de potassium
SMILES [O-]Br(=O)=O.[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium bromate
Point de fusion 350.0°C
Note relative au nom 99+%
Couleur Incolore
Forme physique Liquide
Quantité 2.5 kg
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (Iodometry)
Formule linéaire KBrO3
Fieser 11,431
Merck Index 15, 7738
Informations sur la solubilité Solubility in water: 70g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol,soluble in boiling water
Poids de la formule 167.01
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Extra pur
Conditionnement Flacon en plastique
Gravité spécifique 3.27
Densité 3.2700g/mL