Learn More
Bromate de potassium, solution volumétrique étalon Acculute, concentration finale 0,1 N, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11309309
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 U
6 U
Conditionnement:
1 unité
6 unités
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11309309 6 U 6 unités
11319309 1 U 1 unité
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11309309 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 088592.LS
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
Formule moléculaire BrKO3
Poids moléculaire (g/mol) 167.00
Numéro MDL MFCD00011359
Clé InChI OCATYIAKPYKMPG-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium bromate, bromic acid, potassium salt, bromate, potassium, potassium bromate dot, unii-04mb35w6za, ccris 529, eec no. e924, bromic acid, potassium salt 1:1, potassiumbromate, kaliumbromat
CID PubChem 23673461
ChEBI CHEBI:38211
Nom IUPAC bromate de potassium
SMILES [O-]Br(=O)=O.[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium bromate Acculute Standard Volumetric Solution
Couleur Incolore
Note relative au nom Final Concentration 0.1N
CAS 1-2-7758
Numéro UN UN3139
Poids de la formule 167
Quantité 6 U
Forme physique Liquide