Learn More
Bromate de potassium, solution volumétrique étalon Acculute, concentration finale 0,1 N, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11319309
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 U
Conditionnement:
1 unité
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11319309 1 U 1 unité
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11319309 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 088592.LQ
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7758-01-2 | Molecular Formula: BrKO3 | Molecular Weight: 167.00 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
Formule moléculaire BrKO3
Poids moléculaire (g/mol) 167.00
Numéro MDL MFCD00011359
Clé InChI OCATYIAKPYKMPG-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium bromate, bromic acid, potassium salt, bromate, potassium, potassium bromate dot, unii-04mb35w6za, ccris 529, eec no. e924, bromic acid, potassium salt 1:1, potassiumbromate, kaliumbromat
CID PubChem 23673461
ChEBI CHEBI:38211
Nom IUPAC bromate de potassium
SMILES [O-]Br(=O)=O.[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium bromate Acculute Standard Volumetric Solution
Couleur Incolore
Note relative au nom Final Concentration 0.1N
CAS 7758-01-2, 7732-18-5
Quantité 1 U
Numéro UN UN3139
Forme physique Liquide
Poids de la formule 167