Learn More
Bromate de potassium, 99,8 % min, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11389207
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11389207 100 g 100g
11399207 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11389207 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 040013.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7758-01-2 | BrKO3 | 167.00 g/mol
Used as an analytical reagent and an oxidizing agent. Potassium bromate is used primarily as a maturing agent for flour and as a dough conditioner. It is also used as a laboratory reagent, in permanent-wave compounds such as food additives and explosives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1-2-7758
Formule moléculaire BrKO3
Poids moléculaire (g/mol) 167.00
Numéro MDL MFCD00011359
Clé InChI OCATYIAKPYKMPG-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium bromate, bromic acid, potassium salt, bromate, potassium, potassium bromate dot, unii-04mb35w6za, ccris 529, eec no. e924, bromic acid, potassium salt 1:1, potassiumbromate, kaliumbromat
CID PubChem 23673461
ChEBI CHEBI:38211
Nom IUPAC bromate de potassium
SMILES [O-]Br(=O)=O.[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium bromate
Point de fusion 370°C (decomposition)
Forme physique Granulaire
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage 99.8% min
Densité 3.27 g/mL
Informations sur la solubilité Slightly soluble in alcohol but insoluble in acetone and ethanol.
Poids de la formule 167
Qualité Réactif ACS
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Potassium bromate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Matière solide oxydante Catégorie 1
Mention de danger
  • H271-Peut provoquer un incendie ou une explosion; comburant puissant.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium bromate