Learn More
Bromate de potassium, certifié AR pour l'analyse, Fisher Chemical™
Tous les produits Fisher Chemical ProduitsSpécification
Spécification
| Point de fusion | 350 °C |
| Couleur | Blanc |
| pH | 5 à 9 |
| Forme physique | Solide en poudre |
| Quantité | 1 kg |
| Conditionnement | Récipient de poudre en plastique |
| Poids de la formule | 167,01g/mol |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Potassium bromate
- Dangers
- Matière solide oxydante Catégorie 1
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Cancérogénicité Catégorie 1B
- H271-Peut provoquer un incendie ou une explosion; comburant puissant.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H350-Peut provoquer le cancer.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.