Learn More
Concentré de bromate de potassium, pour une solution standard de 1L, 1/60 M KBrO3 (0,1N), Solstice
Code produit 15605220 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 Pc.
6 x 1 de chaque
Conditionnement:
1 pièce
6 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15605220 6 x 1 de chaque 6 pièces
15695210 1 Pc. 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15605220 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 380806X1EA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
pour solution standard 1 L, 1/60 M KBrO3 (0,1 N)
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Solstice propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure dans le monde – entier, avec une cohérence, une pureté et une précision assurées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
Formule moléculaire BrKO3
Poids moléculaire (g/mol) 167.00
Numéro MDL MFCD00011359
Clé InChI OCATYIAKPYKMPG-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium bromate, bromic acid, potassium salt, bromate, potassium, potassium bromate dot, unii-04mb35w6za, ccris 529, eec no. e924, bromic acid, potassium salt 1:1, potassiumbromate, kaliumbromat
CID PubChem 23673461
ChEBI CHEBI:38211
Nom IUPAC potassium;bromate
SMILES [O-]Br(=O)=O.[K+]
Specifications
Nom chimique ou matériau Potassium bromate concentrate
Note relative au nom Pour la solution standard de 1L, 1/60 M KBrO3 (0,1N)
CAS 7758-01-2, 7732-18-5
% min. CAS ≥3.0000%, ≥95.0000%
% max. CAS <5.0000%, ≤100.0000%
Forme physique Concentré
Quantité 6 x 1 de chaque
Conditionnement Ampoule
Densité 1.024 g/cm3
Formule linéaire KBrO3
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 167
Qualité Not Available