Learn More
Concentré de bromate de potassium, pour une solution standard de 1L, 1/60 M KBrO3 (0,1N), Solstice
Code produit 15695210 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 Pc.
6 x 1 de chaque
Conditionnement:
1 pièce
6 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15695210 1 Pc. 1 pièce
15605220 6 x 1 de chaque 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15695210 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 380801EA
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    68.20€
    64.52€ / 1 pièces
    Économisez 3.68€
    5% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
pour solution standard 1 L, 1/60 M KBrO3 (0,1 N)
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Solstice propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure dans le monde – entier, avec une cohérence, une pureté et une précision assurées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
Formule moléculaire BrKO3
Poids moléculaire (g/mol) 167.00
Numéro MDL MFCD00011359
Clé InChI OCATYIAKPYKMPG-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium bromate, bromic acid, potassium salt, bromate, potassium, potassium bromate dot, unii-04mb35w6za, ccris 529, eec no. e924, bromic acid, potassium salt 1:1, potassiumbromate, kaliumbromat
CID PubChem 23673461
ChEBI CHEBI:38211
Nom IUPAC bromate de potassium
SMILES [O-]Br(=O)=O.[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium bromate concentrate
CAS 1-2-7758
Forme physique Liquid
Quantité 1 Pc.
Formule linéaire KBrO3
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 167g/mol
Qualité Not Available
Conditionnement Ampoule
compliance-icons
Identifiant produit
  • Potassium bromate concentrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
Mention de danger
  • H350-Peut provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: potassium bromate
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.